Få mere at vide
1-propylboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364346 1 g 1g
11374346 5 g 5g
11384346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17745-45-8
Molekylær formel C3H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 87.91
MDL nummer MFCD01074564
InChI nøgle JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
IUPAC navn propylboronsyre
SMIL CCCB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propylboronic acid
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Mængde 1 g
Beilstein 1731884
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Formel vægt 87.91
Procent renhed 98%