Få mere at vide
1-Propylamin, TRC
Artikelnummer. 30414143
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414143 50 mL
30409294 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30414143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83370050ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propylamine
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3 H9 N
Mængde 50 mL
Synonym 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
InChI formel InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
SMIL CCCN
IUPAC navn Propan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 59.11
Formel vægt 59.0735