Få mere at vide
1-Propylamin, TRC
Artikelnummer. 30422256
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30422256 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP833700100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Propylamine
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3 H9 N
Mængde 100 mL
Synonym 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
InChI formel InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
SMIL CCCN
IUPAC navn Propan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 59.11
Formel vægt 59.0735