Få mere at vide
1-Propylamin, 99+%
Artikelnummer. 11368068
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368068 1 L 1 L
11358068 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036635.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59,112 g/mol
1-Propylamin bruges til kemisk analyse og til fremstilling af andre kemikalier. Det bruges som efterbehandlingsmiddel af lægemidler, maling, gummi, fiber, tekstil og harpiks. Det kan også bruges som petroleumsadditiv og konserveringsmiddel. Det bruges til fremstilling af fiber og ingeniørplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.112
MDL nummer MFCD00008205
InChI nøgle WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC navn propan-1-amin
SMIL CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propylamine
Smeltepunkt -83 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.719 g/mL
pH 12.6
Kogepunkt 48 °C til 49 °C
Flammepunkt -12 °C (10 °F)
Analyseprocentområde >99+%
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.389
Mængde 1 L
FN nummer UN1277
Beilstein 1098243
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7843
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand. Meget opløselig i ethanol og acetone, opløselig i benzen og kloroform og let opløselig i kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 59.11
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske