Få mere at vide
1-Propylamin, 99+%
Artikelnummer. 11358068
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358068 250 mL 250ml
11368068 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036635.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59,112 g/mol
1-Propylamin bruges til kemisk analyse og til fremstilling af andre kemikalier. Det bruges som efterbehandlingsmiddel af lægemidler, maling, gummi, fiber, tekstil og harpiks. Det kan også bruges som petroleumsadditiv og konserveringsmiddel. Det bruges til fremstilling af fiber og ingeniørplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.112
MDL nummer MFCD00008205
InChI nøgle WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC navn propan-1-amin
SMIL CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propylamine
Smeltepunkt °C til 83 °C
Tæthed 0.719 g/mL
Kogepunkt 48 °C til 49 °C
Flammepunkt -12 °C (10 °F)
Analyseprocentområde >99 +%
Brydningsindeks 1.389
Mængde 250 mL
FN nummer UN1277
Beilstein 1098243
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7843
Opløselighedsinformation Helt blandbar med vand. Meget opløselig i ethanol og acetone, opløselig i benzen og kloroform og let opløselig i kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 59.11
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanamine