Få mere at vide
1-Propylamin, 98%
Artikelnummer. 11444693
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444693 2500 mL 2500ml
11434693 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11606.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59,112 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1-Propylamin anvendes til kemisk analyse og til fremstilling af andre kemikalier, der anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Og det bruges som efterbehandlingsmiddel af lægemidler, maling, gummi, fiber, tekstil og harpiks. Derudover kan det bruges som petroleumsadditiv og konserveringsmiddel.
Opløselighed Blandbar
med vand, alkohol, æter
Bemærkninger
Blandbar med vand, alkohol, ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.112
MDL nummer MFCD00008205
InChI nøgle WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC navn propan-1-amin
SMIL CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propylamine
Smeltepunkt -83 °C
Tæthed 0.719
pH 12.6
Kogepunkt 48 °C til 49 °C
Flammepunkt −12 °C (10 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.389
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1277
Beilstein 1098243
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,7843
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter
Formel vægt 59.11
Procent renhed 98%