Få mere at vide
1-Propylamine, 98%
Artikelnummer. 11434693
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434693 500 mL 500ml
11444693 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11606.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
1-Propylamin bruges til kemisk analyse og til fremstilling af andre kemikalier, der anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Og det bruges som efterbehandlingsmiddel af lægemidler, maling, gummi, fiber, tekstil og harpiks. Derudover kan det bruges som petroleumsadditiv og konserveringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Propylamin anvendes til kemisk analyse og til fremstilling af andre kemikalier, der anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese. Og det bruges som efterbehandlingsmiddel af lægemidler, maling, gummi, fiber, tekstil og harpiks. Derudover kan det bruges som petroleumsadditiv og konserveringsmiddel.
Opløselighed Blandbar
med vand, alkohol, æter
Bemærkninger
Blandbar med vand, alkohol, ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-10-8
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.112
MDL nummer MFCD00008205
InChI nøgle WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC navn propan-1-amin
SMIL CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propylamine
Smeltepunkt -83°C
Tæthed 0.719
pH 12.6
Kogepunkt 48°C to 49°C
Flammepunkt −12°C (10°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.389
Mængde 500 mL
FN nummer UN1277
Beilstein 1098243
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,7843
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether
Formel vægt 59.11
Procent renhed 98%