Få mere at vide
1-Propylisothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propyl isothiocyanate |
| Tæthed | 0.977 |
| Kogepunkt | 152 °C til 154 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (114 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.504 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1740199 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Show More |