missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Propyl Etodolac, TRC

Artikelnummer. 30422255
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422255 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83525025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Propyl Etodolac)
CAS 57816-83-8
Molekylær formel C18 H23 N O3
Mængde 25 mg
Synonym Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid','8-ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-propyl-, 8-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydro-1-propylpyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid, 1-Propyl Etodolac
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-9-18(11-15(20)21)17-14(8-10-22-18)13-7-5-6-12(4-2)16(13)19-17/h5-7,19H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL CCCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23
IUPAC navn 2-(8-ethyl-1-propyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Formel vægt 301.1678
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.