Få mere at vide
1-propyl-1h-pyrazol-4-borsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10012124
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10012124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10012124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00019DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-69-7
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9960g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H21BN2O2
MDL nummer MFCD05663871
Mængde 1 g
Synonym 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
InChI nøgle BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 1-propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 236.12
PubChem CID 2760487
Formel vægt 236.12
Procent renhed 97%