Få mere at vide
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050732
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050732 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050732 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1158.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
CAS 853792-81-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-propyl-, 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Desmethyl-N-propyl Imiquimod, Imiquimod Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16)
SMIL CCCn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 1-propylimidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 226.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.1218 g/mol