Få mere at vide
1-propionylpyren, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15107442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15107442 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 15107442 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449320010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Smeltepunkt 80,0 °C til 82,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C19H14O
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC navn 1-pyren-1-ylpropan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 258.31
PubChem CID 232861
Formel vægt 258.31
Procent renhed 98%