missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Propionylimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propionylimidazole |
| CAS | 4122-52-5 |
| Molekylær formel | C6H8N2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(1-Oxopropyl)-1H-imidazole, 1-(1H-Imidazol-1-yl)-1-propanone, 1-Propionylimidazole, N-Propionylimidazole, Propionylimidazolide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-2-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC navn | 1-imidazol-1-ylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?