missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Propionylimidazole, TRC

Artikelnummer. 30423306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30423306 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8395082.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Propionylimidazole
CAS 4122-52-5
Molekylær formel C6H8N2O
Mængde 2.5 g
Synonym 1-(1-Oxopropyl)-1H-imidazole, 1-(1H-Imidazol-1-yl)-1-propanone, 1-Propionylimidazole, N-Propionylimidazole, Propionylimidazolide
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O/c1-2-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)n1ccnc1
IUPAC navn 1-imidazol-1-ylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0637
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.