Få mere at vide
1-Propionyl-Lysergic Acid Diethylamide, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propionyl-lysergic Acid Diethylamide |
| CAS | 2349358-81-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C23 H29 N3 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Propionyl-lysergic acid diethylamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)ergoline-8-carboxamide, 1P-LSD, 1-Propionyl Lysergide, Ergoline-8-carboxamide','9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)-','(8β)-, 1-Propionyl-LSD, (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O2/c1-5-21(27)26-14-15-12-20-18(17-9-8-10-19(26)22(15)17)11-16(13-24(20)4)23(28)25(6-2)7-3/h8-11,14,16,20H,5-7,12-13H2,1-4H3/t16-,20-/m1/s1 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C(=O)CC)c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC navn | (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.4953 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?