Få mere at vide
1-Propanol, purum, Solstice
Artikelnummer. 15682510
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
160kg
2.5 L
20kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15682510 20 kg 20kg
15662510 1 L 1 L
15672510 2.5 L 2.5 L
15652510 160 kg 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15682510 Supplier Fluka Supplier No. 2413520KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.00 DKK
    3752.00 DKK / 20kg
    Spare 903.00 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Tæthed 0,804 g/ml ved 25 °C
Mængde 20 kg
Eksplosionsgrænse 0.137
Flammepunkt 22 °C (71,6 °F)
Tændingspunkt 700 °F
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Damptryk 10 mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098242
Formel vægt 60,1 g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad purum