Få mere at vide
1-Propanol, purum, ≥99% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15692510
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692510 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
15602520 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692510 Leverandør Fluka Leverandørnr. 241354X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5245.00 DKK
    4228.50 DKK / Pakke med 4
    Spare 1016.50 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
≥99% (GC), Purum
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt -127°
Tæthed 0,804 g/ml ved 25 °C
Mængde 4 x 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.137
Flammepunkt 22 °C (71,6 °F)
Tændingspunkt 700 °F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Damptryk 10 mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1274
Beilstein 1098242
Kogepunkt 97°
Formel vægt 60,1 g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad purum