Få mere at vide
1-propanol, purum,≥ 99 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15602520
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15602520 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15692510 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15602520 Leverandør Fluka Leverandørnr. 241356X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
≥99% (GC), Purum
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt -127°
Tæthed 0.804g/mL at 25°C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.137
Flammepunkt 22°C (71.6°F)
Tændingspunkt 700°F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Damptryk 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
FN nummer UN1274
Beilstein 1098242
Kogepunkt 97°
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad purum
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.