Få mere at vide
1-propanol, puriss. pa, Honeywell
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Tæthed | 0.804g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.137 |
| Flammepunkt | 22°C (71.6°F) |
| Tændingspunkt | 700°F |
| Lineær formel | CH3CH2CH2OH |
| Damptryk | 14.9 mmHg (20°C), 10 mmHg (147°C) |
| FN nummer | UN1274 |
| Beilstein | 1098242 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol