Få mere at vide
1-Propanol, puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99,5% (GC), Solstice
Beskrivelse
- Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
- Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,804 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.137 |
| Flammepunkt | 22 °C (71,6 °F) |
| Tændingspunkt | 700 °F |
| Lugt | Alkohollignende |
| Emballage | Poly flaske |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?