Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127,0 °C |
| Absorbans | 0,05 maks. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 250 nm, 0,3 maks. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 220 nm, 0,7 maks. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 210 nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 15 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3840 til 1,3860 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol