Få mere at vide
1-propanol, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Description
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.804 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 21°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH2CH2OH |
| FN nummer | UN1274 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.