Få mere at vide
1-propanol, BAGER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598524 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
Smal mund PVC-belagt ravflaske
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598524 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
15508534 4 L Smal mund PVC-belagt ravflaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598524 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 908601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Mængde 500 mL
Flammepunkt 23,00 °C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.80kg
Formel vægt 60.1
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens