Få mere at vide
1-Propanol, vandfri, 99,9%
Beskrivelse
Solvent1-Propanol bruges som opløsningsmiddel og entrainer i azeotrop destillation. Det bruges som en precursor til fremstilling af propylacetat, propylamid og propylhalogenider ved at reagere med henholdsvis eddikesyre, ammoniak og halogener. Det bruges aktivt som opløsningsmiddel i blæk til flexografisk tryk, som er en teknik, der bruges til tryk. Det tilsættes rengøringsmidler, gulvpudser og metalaffedtningsvæsker og bruges som et ekstra opløsningsmiddel ved fremstilling af klæbemidler. Det forbedrer tørreegenskaberne for alkydharpikser, elektroaflejringsmalinger og bagefinish i belægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Klar væske |
| Tæthed | 0,804 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Tændingspunkt | 824 °C (1515 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol