Få mere at vide
1-Propanol, anhydrous, 99.9%
Beskrivelse
Solvent1-Propanol bruges som opløsningsmiddel og entrainer i azeotrop destillation. Det bruges som en precursor til fremstilling af propylacetat, propylamid og propylhalogenider ved at reagere med henholdsvis eddikesyre, ammoniak og halogener. Det bruges aktivt som opløsningsmiddel i blæk til flexografisk tryk, som er en teknik, der bruges til tryk. Det tilsættes rengøringsmidler, gulvpudser og metalaffedtningsvæsker og bruges som et ekstra opløsningsmiddel ved fremstilling af klæbemidler. Det forbedrer tørreegenskaberne for alkydharpikser, elektroaflejringsmalinger og bagefinish i belægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Clear liquid |
| Tæthed | 0.804 |
| Kogepunkt | 97°C |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | 15°C (59°F) |
| Tændingspunkt | 824°C (1515°F) |
| Lugt | Alcohol-like |
| Vis mere |