Få mere at vide
1-Propanol, vandfri 99,9%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11394807
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394807 4 x 1 L 4 L
11304817 250 mL 250ml
11384807 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041842.M1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Anvendes til fremstilling af kosmetik, hud- og hårpræparater, lægemidler, parfumer, lakformuleringer, farveopløsninger, frostvæsker, sprit, sæber, vinduespudser, acetone og andre kemikalier og produkter. Også omtalt som ropylalkohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propylalkohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt °C til 127 °C
Farve Farveløs
Udseende Klar væske
Tæthed 0.804
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Tændingspunkt 824 °C (1515 °F)
Lugt Alkohollignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.385
Analyseprocentområde 99.9%
Damptryk 13,3 hPa (10 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 1098242
Kogepunkt 97 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig opløselig i vand. Blandet med propylenglykol.
Formel vægt 60.1