Få mere at vide
1-Propanol, vandfri 99,9%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11304817
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304817 250 mL 250ml
11384807 1 L 1 L
11394807 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041842.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.38 DKK
    347.65 DKK / 250ml
    Spare 77.73 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Anvendes til fremstilling af kosmetik, hud- og hårpræparater, lægemidler, parfumer, lakformuleringer, farveopløsninger, frostvæsker, sprit, sæber, vinduespudser, acetone og andre kemikalier og produkter. Også omtalt som ropylalkohol;n-Propan-1-ol;n-Propanol;n-Propylalkohol, Ethylcarbinol, Optal, Osmosol extra.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt °C til 127 °C
Farve Farveløs
Udseende Klar væske
Tæthed 0.804
Mængde 250 mL
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Tændingspunkt 824 °C (1515 °F)
Lugt Alkohollignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.385
Analyseprocentområde 99.9%
Damptryk 13,3 hPa (10 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 1098242
Kogepunkt 97 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig opløselig i vand. Blandet med propylenglykol.
Formel vægt 60.1
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol