Få mere at vide
1-Propanol, 99+%
Artikelnummer. 11408737
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408737 2500 mL 2500ml
11498727 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19902.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
1-Propanol anvendes som opløsningsmiddel og medbringer i azeotropisk destillation. Det bruges som en precursor til fremstilling af propylacetat, propylamid og propylhalogenider ved at reagere med henholdsvis eddikesyre, ammoniak og halogener. Det bruges aktivt som opløsningsmiddel i blæk til flexografisk tryk, som er en teknik, der bruges til tryk. Det tilsættes rengøringsmidler, gulvpudser og metalaffedtningsvæsker og bruges som et ekstra opløsningsmiddel ved fremstilling af klæbemidler. Det forbedrer tørreegenskaberne for alkydharpikser, elektroaflejringsmalinger og bagefinish i belægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Propanol bruges som opløsningsmiddel og entrainer i azeotropisk destillation. Det bruges som en precursor til fremstilling af propylacetat, propylamid og propylhalogenider ved at reagere med henholdsvis eddikesyre, ammoniak og halogener. Det bruges aktivt som opløsningsmiddel i blæk til flexografisk tryk, som er en teknik, der bruges til tryk. Det tilsættes rengøringsmidler, gulvpudser og metalaffedtningsvæsker og bruges som et ekstra opløsningsmiddel ved fremstilling af klæbemidler. Det forbedrer tørreegenskaberne for alkydharpikser, elektroaflejringsmalinger og bagefinish i belægningsindustrien.
Opløselighed Blandbar med vand
, alkoholer, ketoner, aldehyder, ethere, glycoler, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Inkompatibel med alkalimetaller, jordalkali, aluminium, oxidationsmidler, nitroforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt -127 °C
Tæthed 0.804
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.385
FN nummer UN1274
Beilstein 1098242
Merck Index 14,7842
Kogepunkt 97 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkoholer, ketoner, aldehyder, ætere, glykoler, aromatiske og alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99%