Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanol |
| Smeltepunkt | -127,0 °C |
| Navn note | Extra Dry |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.8000g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 15 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.