Få mere at vide
1-Propanol, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10521681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10521681 1 L Glasflaske 1 L
10276670 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10033573 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10521681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    664.19 DKK / 1 L
    Spare 60.81 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanol
Smeltepunkt -127,0 °C
CAS min % 99.4
Farve Beige-gul til hvid
Surhed 0,0004 meq/g maks.
CAS Max % 100.0
Alkalinitet 0,0006 meq/g maks.
Tæthed 0.8000g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 15 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk masse, pulver, krystaller og/eller klumper
Brydningsindeks 1,3840 til 1,3860
Rester efter fordampning 0,001 % maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.8
Lineær formel CH3CH2CH2OH
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Vand 0,1% Max.
Beilstein 01, IV, 1413
Merck Index 15, 7955
Kogepunkt 97,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med alkohol og ether, opløselig i mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.