Få mere at vide
1-propanol≥ 99,0 %, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10280901 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
1 L
Artikelnummer.
10280901 1 L
1 options
Artikelnummer. 10280901 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8066.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Laboratoriereagens
Tekniske data
Smeltepunkt -127 °C
CAS 71-23-8
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Mængde 1 L
Flammepunkt 15 °C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning Max. 0,005%
Analyseprocentområde min. 99%
Molekylær formel C3H8O
MDL nummer MFCD00002941
Vand Max. 0,1%
Kogepunkt 97 °C (1013 hPa)
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCO
IUPAC navn propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.10