Få mere at vide
1-Propanethiol, TRC
Artikelnummer. 30423461
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30423461 5 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30423461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7608105ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanethiol
CAS 107-03-9
Molekylær formel C3 H8 S
Mængde 5 mL
Synonym 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol
InChI formel InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL CCCS
IUPAC navn propan-1-thiol
Molekylvægt (g/mol) 76.16
Formel vægt 76.0347