Få mere at vide
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -113°C |
| Tæthed | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 67°C to 68°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004900 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 1-Propanethiol, Propyl mercaptan, 1-Propanethiol |