Få mere at vide
1-Propanethiol-SD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanethiol-S-D |
| CAS | 64071-73-4 |
| Molekylær formel | C3 D H7 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Propanethiol-d (9 CI), 1-Propanethiol-SD, 1-Propanethiol-S-D, 1-Mercapto-d-propane, 1-Propyl mercaptan-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i/hD |
| SMIL | [2 H]SCCC |
| IUPAC navn | 1-deuteriosulfanylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.1668 |
| Formel vægt | 77.0409 g/mol |
| Vis mere |