Få mere at vide
1-Propanethiol, 98%
Artikelnummer. 11440580
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440580 500 mL 500ml
11385707 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043420.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-03-9 | C3H8S | 76.157 g/mol
1-Propanthiol, bruges meget i forskningsområder. Denne forbindelse har en bred vifte af anvendelser, herunder cellebiologi, materialevidenskab, nanovidenskab, selvsamlede monolag (SAM'er), nanoelektronik og kontaktudskrivning. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-03-9
Molekylær formel C3H8S
Molekylvægt (g/mol) 76.157
MDL nummer MFCD00004900
InChI nøgle SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
PubChem CID 7848
ChEBI CHEBI:8473
IUPAC navn propan-1-thiol
SMIL CCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanethiol
Smeltepunkt -113°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8410 g/mL
Kogepunkt 67°C to 68°C
Flammepunkt −20°C (4°F)
Lugt Stench
Lineær formel CH3CH2CH2SH
Brydningsindeks 1.438
Mængde 500 mL
FN nummer UN2402
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in water (1.9g/L) at 25°C. It is also soluble in alcohol,acetone,benzene,ether,hydrocarbons.
Formel vægt 76.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske