Få mere at vide
1-Propanethiol, 98%
Beskrivelse
1-Propanthiol, bruges meget i forskningsområder. Denne forbindelse har en bred vifte af anvendelser, herunder cellebiologi, materialevidenskab, nanovidenskab, selvsamlede monolag (SAM'er), nanoelektronik og kontaktudskrivning. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanethiol |
| Smeltepunkt | -113 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8410 g/mL |
| Kogepunkt | 67 °C til 68 °C |
| Flammepunkt | −20 °C (4 °F) |
| Lugt | Stank |
| Lineær formel | CH3CH2CH2SH |
| Brydningsindeks | 1.438 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Propanethiol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanethiol