Få mere at vide
1-propansulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15497238
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497238 25 mL 25ml
15407248 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60747.AC
CAS: 10147-36-1 | C3H7ClO2S | 142,597 g/mol
1-propansulfonylchlorid blev anvendt til syntese af ioniske 1-alkyl-3-methylimidazoliumalkansulfonat-væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-propansulfonylchlorid blev brugt til syntese af
ioniske 1-alkyl-3-methylimidazoliumalkansulfonat-væsker.
Opløselighed Nedbrydes i
varmt vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares i tør temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10147-36-1
Molekylær formel C3H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 142.597
MDL nummer MFCD00007462
InChI nøgle KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanesulfonyl chloride, propanesulfonyl chloride, propanesulphonyl chloride, propylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, n-propanesulfonyl chloride, 1-propane sulfonyl chloride, chloropropylsulfone, n-prso2cl, propanesulfonylchloride
PubChem CID 66279
IUPAC navn propan-1-sulfonylchlorid
SMIL CCCS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanesulfonyl chloride
Tæthed 1.267
Kogepunkt 78 °C til 79 °C
Flammepunkt 97 °C (207 °F)
Lugt Skarp, får øjnene til at løbe i vand
Lineær formel CH3CH2CH2SO2Cl
Brydningsindeks 1.453
Mængde 25 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1747500
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Nedbrydes i varmt vand.
Formel vægt 142.6
Procent renhed 97%