Få mere at vide
1-Propanesulfonic acid, 95%
Artikelnummer. 10329343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10329343 5 g Glasflaske 5g
10158180 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10329343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5284-66-2 | C3H8O3S | 124.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5284-66-2
Molekylær formel C3H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 124.16
MDL nummer MFCD00041889
InChI nøgle KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanesulfonic acid, propanesulfonic acid, propylsulfonic acid, propanesulfonate, propanesulphonic acid, ammonium propanesulfonate, propane-1-sulphonic acid, ncistruc1_001874, ncistruc2_000257, 1-propanesulfonic acid, technical t
PubChem CID 78938
IUPAC navn propan-1-sulfonsyre
SMIL CCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanesulfonic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8.0°C
Farve Brun
Tæthed 1.2500g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2SO3H
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4410
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.25
Formel vægt 124.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske