Få mere at vide
1-Propanphosphonsyre cyklisk anhydrid, 50 vægt% opløsning i ethylacetat, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10331820
Brand: Thermo Scientific Acros 429311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 141-78-6
Farve Gul
Tæthed 1.0690g/mL
Kogepunkt 77.2°C
Flammepunkt −5°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C9H21O6P3
MDL nummer MFCD00006583
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 7978
Specifik vægtfylde 1.069
Synonym 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
InChI nøgle PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
IUPAC navn 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxid
Molekylvægt (g/mol) 318.18
PubChem CID 111923
Formel vægt 318.18
Procent renhed ≥50% (w/w% solids)
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in ethyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.