Få mere at vide
1-Propanphosphonsyre cyklisk anhydrid, 50 vægt% opløsning i dimethylformamid, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |
| CAS | 68957-94-8, 68-12-2 |
| CAS min % | 49.0 |
| CAS Max % | 51.0 |
| Farve | Brun til gul |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 153.0°C |
| Flammepunkt | 56°C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H21O6P3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.