Få mere at vide
1-Pivaloyl-2,3,5-trimethylhydroquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pivaloyl-2,3,5-trimethylhydroquinone |
| CAS | 112109-69-0 |
| Molekylær formel | C14 H20 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-7-11(9(2)10(3)12(8)15)17-13(16)14(4,5)6/h7,15H,1-6H3 |
| SMIL | Cc1cc(OC(=O)C(C)(C)C)c(C)c(C)c1O |
| IUPAC navn | (4-hydroxy-2,3,5-trimethylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.31 |
| Formel vægt | 236.1412 |