Få mere at vide
1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460961
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460961 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460961 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1280.0801
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
CAS 38063-96-6
Analyt- eller komponentnavne 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H16 N2 O2 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine Hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-piperonyl-, dihydrochloride (7CI), 1-Piperonylpiperazine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2.2ClH/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14;;/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2;2*1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.Cl.C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
IUPAC navn 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine;dihydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 293.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 292.0745 g/mol