Få mere at vide
1-Piperidinethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Piperidineethanol |
| CAS | 3040-44-6 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2 |
| SMIL | OCCN1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-piperidin-1-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.1154 |