Få mere at vide
1-Piperidine-d10-carbonyl Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Piperidinecarbonyl Chloride-D10 |
| CAS | 1219803-31-2 |
| Molekylær formel | C6 D10 Cl N O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Piperidine-d10-carbonyl Chloride, 1-Piperidinecarbonyl Chloride-D10, N-(Chlorocarbonyl)piperidine-d10, N-Chloroformylpiperidine-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10ClNO/c7-6(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])N(C(=O)Cl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidine-1-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.6643 |
| Formel vægt | 157.1079 g/mol |
| Vis mere |