Få mere at vide
1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride |
| CAS | 5984-61-2 |
| Molekylær formel | C8H15NO . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pelletierine Hydrochloride, Isopelletierine Hydrochloride, (±)-1-(2-Piperidinyl)-2-propanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO.ClH/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(=O)CC1CCCCN1 |
| IUPAC navn | 1-piperidin-2-ylpropan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.67 |
| Formel vægt | 177.092 |