missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Piperideine, TRC

Artikelnummer. 30427738
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427738 10 mg
30409116 100 mg
30410210 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99461810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 505-18-0
Molekylær formel C5 H9 N
Molekylvægt (g/mol) 83.132
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydropyridine, 3,4,5,6-Tetrahydropyridine, δ1-Piperideine
IUPAC navn 2,3,4,5-tetrahydropyridine
SMIL C1CCN=CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Piperideine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h4H,1-3,5H2
Formel vægt 83.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.