Få mere at vide
1-Phenylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30420850
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30420850 1 g
1 options
Artikelnummer. 30420850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1581311G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylthiourea
CAS 103-85-5
Molekylær formel C7 H8 N2 S
Mængde 1 g
Synonym Thiourea','N-phenyl- (ACI), N-Phenylthiourea (ACI), Thiourea','phenyl- (9CI), Urea','1-phenyl-2-thio- (8CI), 1-Phenyl-2-thiourea, 1-Phenylthiourea, MeSH ID: D010670, N-Phenylthiocarbamide, NSC 5779, Phenyl-2-thiourea, Phenylthiocarbamide, Phenylthiourea, PTU, U 6324, α-Phenylthiourea
InChI formel InChI=1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
SMIL NC(=S)Nc1ccccc1
IUPAC navn phenylthiourea
Molekylvægt (g/mol) 152.22
Formel vægt 152.0408