Få mere at vide
1-Phenylpyrrolidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387355
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387355 25 g 25g
11377355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05239.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4096-21-3 | C10H13N | 147.22 g/mol
1-Phenylpyrrolidin bruges som oversvømmende intestinal coccidiose, oversvømmende Xiao NET mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Phenylpyrrolidin bruges som oversvømmende intestinal coccidiose, oversvømmende
Xiao NET-mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares koldt 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4096-21-3
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD00015897
InChI nøgle VDQQJMHXZCMNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-pyrrolidine, n-phenylpyrrolidine, phenylpyrrolidine, pyrrolidine, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrrolidin-3-ol, 1-phenylpyrolidine, n-phenyl pyrrolidine, pubchem9192, acmc-1cttc
PubChem CID 77726
IUPAC navn 1-phenylpyrrolidin
SMIL C1CCN(C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpyrrolidine
Kogepunkt 133°C to 134°C (19 mmHg)
Brydningsindeks 1.582
Mængde 25 g
Beilstein 117030
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 147.22
Procent renhed ≥98%