Få mere at vide
1-Phenylpyrrol, 99%
Artikelnummer. 11382127
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382127 5 g 5g
11392127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.42 DKK
    329.65 DKK / 5g
    Spare 36.77 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-90-5
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00005343
InChI nøgle GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 12480
IUPAC navn 1-phenylpyrrol
SMIL C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylpyrrole
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Kogepunkt 131°C (30 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 109798
Formel vægt 143.19
Procent renhed 99%