Få mere at vide
1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| CAS | 111153-74-3 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11H,6-9H2 |
| SMIL | O=CC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.254 |
| Formel vægt | 189.115 |